Learn More
Corning™ Juego de inicio de pipeta Lambda™ EliteTouch™
El juego de inicio de pipeta Corning™ Lambda™ EliteTouch™ ha sido diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, exactitud y precisión.
Marca: Corning™ 6065
Detalles adicionales : Peso : 1.25170kg
Descripción
El kit básico Corning Lambda EliteTouch contiene 4 micropipetas de volumen variable en los volúmenes más populares y universales (de 0,5 a 10 µl, de 2 a 20 µl, de 20 a 200 µl y de 100 a 1000 µl), un soporte para pipetas para 4 micropipetas, 3 gradillas con puntas y otros accesorios.
- Los modelos con n.º de cat. 6051: micropipeta monocanal Lambda™ EliteTouch™, de 0,5 a 10 µl
- Los modelos con n.º de cat. 6052: micropipeta monocanal Lambda EliteTouch, de 2 a 20 µl
- Los modelos con n.º Ref. 6055: micropipeta monocanal Lambda EliteTouch, de 20 a 200 µl
- Los modelos con n.º Ref. 6056: micropipeta monocanal Lambda EliteTouch, de 100 a 1000 µl
- Los modelos con n.º de cat. 6066: soporte lineal universal para cuatro micropipetas monocanal
- Los modelos con n.º de cat. 4134: puntas de pipeta Corning DeckWorks (10 µl)
- Los modelos con n.º de cat. 4138: puntas de pipeta Corning DeckWorks (200 µl)
- Los modelos con n.º de cat. 4140: puntas de pipeta Corning DeckWorks (1000 µl)
- 3 pulsadores de colores (4 juegos)
Más información sobre Norteamérica
Más información sobre Europa, Oriente Medio y África
Consulte la ficha de recursos a continuación para obtener información acerca de las especificaciones.
'Especificaciones
ISO8655 | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
Lambda™ EliteTouch™ | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
1 |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Kit básico de micropipetas | |
4 pipetas monocanal, soporte lineal universal para cuatro pipetas monocanal, puntas de pipeta DeckWorks, 3 pulsadores de colores (4 juegos), accesorios | |
3 años |