Learn More
Corning™ Micropipetas multicanal Lambda™ EliteTouch™ 8, esterilizables en autoclave
Las 8 pipetas multicanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud.
586.06€ - 597.78€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Grip Type | Ergonómico |
Número de canales | 8 |
Línea de productos | Lambda™ EliteTouch™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16399911
|
Corning™
6057 |
0,5-10 μl |
586.06€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16309921
|
Corning™
6058 |
5-50 μl |
586.06€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16319921
|
Corning™
6059 |
10-200 μl |
586.06€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16329921
|
Corning™
6060 |
30-300 μl |
597.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las pipetas monocanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
- El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
- Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
- Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
- Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
- La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
- Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
Especificaciones
ISO8655 | |
Ergonómico | |
Lambda™ EliteTouch™ | |
Ergonómico | |
1 |
Autoclavable | |
8 | |
Pipeta | |
Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio, 3 pulsadores de color | |
3 años |