Learn More
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Multi-Channel Pipettors, Autoclavable
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 12 Multi-Channel Pipettors have been engineered to provide the highest levels of ergonomics, accuracy, and precision.
Marca:  Corning™ 6064
Detalles adicionales : Peso : 0.38100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16369921
  • 638.56€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las pipetas monocanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
Especificaciones
Especificaciones
Desde ±3,0 hasta ±1,0
Autoclavable
12
Pipeta
Ergonómico
0,5 μl
1
ISO8655
Ergonómico
Lambda™ EliteTouch™
30-300 μl
Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio, 3 pulsadores de color
≤1,5 a ≤0,6
3 años