Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Mantenga la información bien organizada y en un lugar seguro con estos cuadernos de laboratorio Fisherbrand. Son idóneos para una gran variedad de usos como registrar los datos de sus investigaciones, los procedimientos experimentales y sus ideas de diseño y desarrollo.
Marca: Fisherbrand™
81.17 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
Descripción
- Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
- Se queda plana al abrirse
- Los datos de usuario, las instrucciones del cuaderno, el índice, la tabla periódica y las tablas de conversión se incluyen en cada libro
- La cinta de marcadores mantiene la posición para una referencia rápida
- Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
Especificaciones
Cartón/papel | |
8.5 in. | |
Blue | |
21,8 x 28,1 cm | |
21.6 cm | |
Single-use | |
100 | |
Non-sterile |
Rejilla | |
11 in. | |
Azul | |
27.9 cm | |
Not Autoclavable | |
0,25 in (6 mm) | |
ordenador portátil |