Learn More
Epredia™ Marcador de laboratorio, marcador Secureline II
Marque los casetes y portaobjetos de microscopio con el rotulador marcador para laboratorio Epredia™ duradero y de gran calidad. Su tinta es resistente a los disolventes.
Marca: Epredia™ 2000
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg Transport : UN number : 1307 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
Marque los casetes y portaobjetos de microscopio con el rotulador marcador para laboratorio Thermo Scientific™ duradero y de gran calidad. Su tinta es resistente a los disolventes tanto durante el procesamiento como la tinción.
Disponible con tinta negra.Especificaciones
Rotulador marcador para laboratorio, 10/paq. | |
Negra |