Learn More
Epredia™ Marcador de laboratorio, marcador Secureline II
Marque los casetes y portaobjetos de microscopio con el rotulador marcador para laboratorio Epredia™ duradero y de gran calidad. Su tinta es resistente a los disolventes.
Marca: Epredia™ 1451
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg Transport : UN number : 1210 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
Marque los casetes y portaobjetos de microscopio con el rotulador marcador para laboratorio Thermo Scientific™ duradero y de gran calidad. Su tinta es resistente a los disolventes tanto durante el procesamiento como la tinción.
Disponible con tinta negra.Especificaciones
Marcador Secureline II | |
Negro |