Learn More
Labconco™ Cabina de almacenamiento estándar Protector™
La cabina de almacenamiento estándar Labconco Protector™ se puede utilizar para el almacenamiento de suministros e instrumentos de laboratorio pequeños.
1883.72€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent
Incluye Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in.
Capacidad portante (imperial) 800 lb.
Tipo de producto Storage Cabinet
Material Epoxy-coated Steel
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Anchura (imperial) Tipo de puerta Peso (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (imperial) Tipo de puerta Peso (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
17935012
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
9900200
30 in. Dual, Manual Close 155 lb.
1883.72€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
  • Soportan cargas de hasta 363 kg (800 lb)
  • Estructura resistente de acero con revestimiento de epoxi
  • Atractivo exterior de color blanco glaciar que complementa el mobiliario de laboratorio y las campanas extractoras Labconco
  • Puertas con cierre manual y sin bloqueo
Información de órdenes
La superficie de trabajo y los kits de estantes interiores se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent
800 lb.
Epoxy-coated Steel
Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in.
Storage Cabinet