Learn More
Labconco™ Soportes de base para caja de guantes Precise™
Para usarse con las cajas de guantes Precise™
3510.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes Precise™, caja de guantes Protector™, caja de pesaje XPert™ |
---|---|
Altura (imperial) | 40/33 pulg |
Peso (imperial) | 225 lb |
Peso (métrico) | 102 Kg |
Anchura (imperial) | 60 in |
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Fondo (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Fondo (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11761459
|
Labconco™
5235500 |
40 in | 101,6 mm | Base móvil |
3510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11771459
|
Labconco™
5235501 |
31 in | 78,7 cm | Fijo |
3510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Altura ajustable de 83,8 a 101,6 cm
- Superficie de trabajo de laminado negro montada permanentemente
- El estante inferior contiene el equipo de accesorios
- Con ruedas o pies niveladores
Información de órdenes
Dimensions: 31D x 60W x 33 to 40H (78.7 x 152.4 x 83.8 to 101.6cm)
Especificaciones
Caja de guantes Precise™, caja de guantes Protector™, caja de pesaje XPert™ | |
225 lb | |
60 in | |
152,4 cm |
40/33 pulg | |
102 Kg | |
Entre 101,6 y 83,8 cm | |
Uso en laboratorios generales |