Learn More
Labconco™ Concentrador de vacío por IR CentriVap™ micro
Ideal para una capacidad de procesamiento y tamaños de muestras pequeños
9635.00€
Especificaciones
Material del cierre | Vidrio transparente emisor de IR |
---|---|
Volumen (métrico) | 1,5 mL |
Desplazamiento | 5,5 l/min |
Pantalla | LCD |
Lámparas incluidas | Sí |
Includes: PTFE coated aluminum rotor for 24 × 1.5mL samples and a CentriZap™ micro IR strobe light to view samples while the rotor is spinning
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12018598
|
Labconco™
7701030 |
230 V 50/60 Hz | Internacional - Schuko |
9635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
14810511
|
Labconco™
7701035 |
230 V, 50/60 Hz | Internacional - Británico (RU) |
9635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Encaja en espacios reducidos y es ideal para bajo rendimiento laboratorios de biología molecular, proteómica, genómica, genética, biología celular y de descubrimiento de fármacos.Con un peso de tan solo 9 kg (20 lb), este concentrador de tamaño personal se puede transportar fácilmente de un laboratorio a otro.
- Dimensiones compactas:22,4 × 26,4 × 22,6 cm (Pr. x An. x Al.); profundidad total, incluida la trampa de vidrio:32,8 cm
- Cámara con revestimiento de PTFE
- La tapa de vidrio de infrarrojo (IR) transparente dirige el calor a las muestras para acelerar la evaporación y reducir la contaminación cruzada por la condensación
- Bomba de diafragma integrada con revestimiento de PTFE
- Calentador de 300 W controlado por microprocesador
- Movimiento centrífugo de 1700 rpm
- Vacuómetro analógico integrado montado en frontal
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Trampa de vidrio de 75 ml
- Funcionamiento silencioso
- Evaporación rápida
Información de órdenes
Repuesto de luz estroboscópica CentriZap micro IR (10-269-656) disponible por separado.
Certifications
Listado ETL, ETL-C (115 V), marcado CE (230 V)
Especificaciones
Vidrio transparente emisor de IR | |
5,5 l/min | |
Sí | |
160 mbar | |
Diafragma | |
De 0 a 99 h y de 0 a 59 min | |
Sobremesa | |
8,8 in | |
8,9 in | |
10,4 in | |
25 lb |
1,5 mL | |
LCD | |
Aluminio con revestimiento de PTFE | |
Motor de inducción magnética | |
1700 r. p. m. | |
24,0 | |
1 año | |
22,4 cm | |
22,6 cm | |
26,4 cm | |
11,3 kg |