Learn More
Labconco™ CentriVap™ Concentration Systems: Ultra-Low (-84°C) Cold Trap
For use with Labconco CentriVap Benchtop Concentrator
Marca: Labconco™ 7460030
Descripción
- Proteja la bomba de vacío al capturar la humedad, vapores y gases corrosivos conforme se evaporan de las muestras
- Refrigerante sin CFC respetuoso con el medio ambiente
- El condensador de acero inoxidable recoge 4 l de líquido, acepta inserto de vidrio opcional (16-315-61) para productos corrosivos
- El drenaje resistente a la corrosión acelera la limpieza
- El piloto READY (listo), se ilumina a - 40 °C para indicar que las condiciones de concentración son correctas
Información de órdenes
Disponible en modelos de 115 V y 230 V
Compliance
Aprobaciones ETL, ETL-C y CE
Especificaciones
CE, ETL, ETL-C | |
Sistema de concentración de disolventes de punto de congelación bajo | |
Acero inoxidable | |
NEMA 6-15 | |
22 in | |
36,8 cm | |
53,1 cm | |
55,9 cm | |
64 kg | |
230 V | |
50 Hz |
- 84 °C | |
Compresor 1/3 hp, colector de acero inoxidable de 4 l, tapa acrílica con dos conexiones de desconexión rápida, puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon, pinza de puesta a tierra e interruptor de encendido/apagado | |
- 65 °C | |
Sobremesa | |
14,5 in | |
20,9 in | |
22 pulg | |
142 lb | |
230 V/50 Hz | |
6 A |