Learn More
Concentrador de vacío centrífugo Labconco CentriVap de sobremesa con tapa de vidrio
Los tamaños de las muestras oscilan entre unos pocos microlitros y 25 mililitros.
Marca:  Labconco 7810032
Detalles adicionales : Peso : 22.00000kg
Código de producto. 13424196
  • 7375.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los concentradores de vacío de sobremesa CentriVap están diseñados para concentrar rápidamente varias muestras pequeñas mediante la fuerza centrífuga, el vacío y el calor. Se pueden procesar hasta 132 muestras a la vez.
  • El movimiento centrífugo controlado por microprocesador de hasta 1725 rpm elimina la ebullición violenta y la formación de espuma comunes al aplicar vacío durante la evaporación y maximiza la recuperación de los solutos de trazas.
  • Sistema Quick-Stop™. Una vez caducado el tiempo de ejecución o pulsado el botón RUN/STOP, en cuestión de segundos la bomba de vacío se detiene, la válvula se abre para purgar el aire dentro de la cámara y el rotor se detiene.
  • La válvula de liberación de vacío automática evita la pérdida de muestra al liberar el vacío antes de que el rotor se detenga y durante los fallos de suministro eléctrico.
  • El cierre de tapa con sensor de seguridad bloquea la tapa en su posición cuando el rotor está girando y evita la puesta en marcha cuando la tapa está abierta.
  • El retardo de vacío integrado evita la vibración al permitir al rotor alcanzar la velocidad antes de aplicar el vacío.
  • La cámara de muestras resistente a la corrosión admite rotores complementarios para una amplia variedad de tubos de muestras.
  • El sellado de la tapa grande sin fenol garantiza un buen vacío sin posibilidad de contaminación por fenol.
  • El calentador de 300 vatios controlado por microprocesador acelera la evaporación al suministrar una cantidad controlada de calor del estado apagado hasta un máximo de 100 °C en incrementos de un grado.
  • Tres botones Quick-Start™ almacenan cada uno un programa definido por el usuario.
  • La pantalla LCD fácil de leer presenta mensajes al usuario para establecer los parámetros del sistema y muestra el número de programa, las temperaturas reales y ajustadas, el tiempo de calentamiento restante, el tiempo de procesamiento restante y si Heat Boost™ está activado.
  • Los tiempos de calentamiento y de procesamiento se definen por separado, cada uno de 1 a 999 minutos, por lo que el calentamiento puede programarse para apagarse antes del procesamiento y así proteger las muestras sensibles al calor de una exposición a calor excesivo después de que se haya evaporado el disolvente.
  • El botón PREHEAT activa el calentador para comenzar a elevarse a la temperatura ajustada.
  • La memoria almacena 9 programas definidos por el usuario con parámetros de temperatura, tiempo de calentamiento y tiempo de procesamiento.
  • La alarma sonora señaliza la conclusión del tiempo de ejecución de punto de ajuste.
  • El receptáculo eléctrico permite la conexión de la bomba de vacío complementaria para que la bomba pueda activarse desde el panel de control.
  • Listado ETL (modelos de 115 voltios)
  • Conformidad con CCE (Comunidad Económica Europea) (modelos de 230 V)
  • Se suministra con garantía de un año completo con respecto a defectos en materiales y mano de obra.
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio revestido de epoxi
358,14 × 551,18 × 421,64 mm (14,7 × 19,3 × 11,7 pulgadas [An × F × Al])
48,0 lb
22,0 kg