Learn More
Labconco™ Filtros de carbono para carcasas con filtración HEPA y de clase I Purifier™
Para facilitar la instalación en la parte superior de las carcasas con filtración HEPA o de clase I Purifier
510.00€ - 680.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Carbono |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Purifier™ de 91,4 cm (3 pies) de clase I y carcasas con filtración HEPA, sistema de equilibrio filtrado XPert™ |
Altura (imperial) | 1 in |
Fondo (imperial) | 18 in |
Altura (métrico) | 2,5 cm |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Peso (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Peso (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15813327
|
Labconco™
3937300 |
30/40 pulg | 10 lb | 30 in |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12822141
|
Labconco™
3937400 |
40/50 pulg | 13 lb | 42 in |
680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Atrape vapores/olores de disolventes no volátiles de muestras o cantidades mínimas de productos químicos
- Filtro de trazas de olor con carbón activado orgánico
Especificaciones
Carbono | |
1 in | |
2,5 cm | |
Filtro |
Purifier™ de 91,4 cm (3 pies) de clase I y carcasas con filtración HEPA, sistema de equilibrio filtrado XPert™ | |
18 in | |
45,7 cm |