Learn More
Epredia™ Solución de pepsina Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por enzimas
Mejore la inmunorreactividad de muchos antígenos en tejidos fijados en formaldehído con la solución de Pepsin Epredia™ Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por enzimas.
Marca:  Epredia™ AP-9007-005
Detalles adicionales : Peso : 0.04536kg
Código de producto. 12628296
  • 35.50€ / 5 ml
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mejore la inmunorreactividad de muchos antígenos en tejidos fijados en formaldehído con la solución de Pepsin Thermo Scientific™ Lab Vision™ para recuperación de epítopos inducida por enzimas.
  • pH 2,0
  • Formato monocomponente, listo para usar
Condiciones de almacenamiento: Almacenar a 4°C. Estable durante 12 meses cuando se almacena a 2° - 8°C.
Especificaciones
Especificaciones
5 mL
Pepsina
2
Almacenar a 4°C
Inmunohistoquímica
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5 ML PEPSIN SOLUTION FOR ENZYME-INDUCED EPITOPE Retrieval (ready to use) CE IVD 5mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: pepsin