Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio BioMed
Puede validarse según FD X15-140. Controles electrónicos con alarmas de apertura de puerta y temperatura, registro de alarmas y bloqueo del teclado con código PIN. Funciones del controlador que mantienen la batería hasta 72 horas en caso de fallo de alimentación.
6794.19€
Especificaciones
Tipo | Laboratory Refrigerator |
---|---|
Aislamiento | 83 mm HDPE |
Interior | Stainless Steel |
Certificaciones/conformidad | CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 |
Pantalla | LCD |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12517146
|
Liebherr™
LKPV 8430 |
856 l | Puerta sólida, reversible, autocierre | 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Capacidad de refrigeración óptima- Refrigerador de laboratorio con un sistema de refrigeración ventilada
- El ventilador de ventilación se detiene cuando se abre la puerta del refrigerador
- Sistema energéticamente eficiente con refrigerante basado en hidrocarburo y ecológico
- Descongelación con gas caliente automático y evaporación de condensación
- Termostato “anticongelante” de seguridad
- Fabricado con acero resistente a la corrosión y con revestimiento de epoxi con interior de acero inoxidable y aislamiento de HDPE
- Estantes de rejilla con revestimiento de plástico ajustables para configuraciones de 27 mm
- Puerta reversible con cierre automático con cerradura bajo llave y bisagras intercambiables para apertura derecha o izquierda
- Cuatro ruedas con bloqueo, dos con paradas, para un desplazamiento fácil y seguro
- Unidad de refrigeración compacta colocada sobre el depósito para permitir el máximo volumen de carga
- Puerta de vidrio con iluminación fluorescente o puerta sólida para un mejor aislamiento en entornos cálidos
- Pantalla digital de temperatura con una precisión de 0.1 °C
- Panel táctil para activación de menús, ajustes de temperatura, reloj, desactivación de alarma y alimentación
- Alarma sonora y visual para puerta abierta y temperaturas extremas
- Guarda datos de las últimas 30 alarmas y lecturas de temperatura máxima y mínima
- Trazabilidad y monitorización remota integradas mediante conexión RS 485 (puerto de infrarrojos)
- 72 horas de energía de reserva en caso de fallo de alimentación
- Aplazamiento de contacto para gestión de alarmas y contacto seco para informes de alarmas
Especificaciones
Laboratory Refrigerator | |
Stainless Steel | |
LCD | |
White with Stainless Steel Interior | |
Door lock, door/temperature alarms, castors, two with brakes and Plastic coated wire grid shelves, safety system 'anti-freeze' | |
50 Hz |
83 mm HDPE | |
CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 | |
Yes | |
Ventilated | |
Automatic |