Learn More
Plas Labs™ Caja de guantes La Petite
Caja de guantes económica, tamaño de solo dos tercios del de la caja de guantes estándar. La parte superior y la parte inferior de la caja de guantes Plas Labs™ La Petite están selladas con un nuevo y revolucionario gel.
Marca:  Plas Labs™ 815PGBEXP
Detalles adicionales : Peso : 32.00000kg
Código de producto. 11827122
  • 9114.52€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La parte superior y la parte inferior están selladas con un nuevo y revolucionario gel
    • Desarrollada específicamente para la industria de salas limpias
    • Primero se utiliza para sellar de forma segura los sistemas de filtro HEPA
    • No respalda el crecimiento biológico
    • No se expondrá y no es tóxico
    • No contiene silicona que pueda causar contaminación
    • Barrera estanca al aire y al agua
    • Altamente adhesivo pero liberación rápida y autocuración
  • La unidad tiene un tamaño de 2/3 del tamaño de una caja de guantes estándar
  • Ergonómicamente correcto para la persona promedio
  • Ligero, fácil de mover de un laboratorio a otro
  • Ópticamente transparente, la parte superior formada de una sola pieza es irrompible
  • El fondo blanco brillante de una pieza formado a partir de Noryl a alta temperatura tiene esquinas fáciles de limpiar
  • Las abrazaderas de acero inoxidable tienen funciones de bloqueo de seguridad.
  • Puerta de acceso grande (abertura de 30,5 cm [12 pulg])
  • Cuatro válvulas de llave de paso esmerilada para la purga y la entrada de gas
  • Indicador Rh ajustable
  • Toma de corriente dúplex Weathertite con cubiertas de seguridad
  • Cámara de transferencia transparente con capacidad de vacío 30,48 × 24,765 cm (12 × 9,75 pulg). DI.
  • Placa de nivelación blanca para la transferencia de líquidos
  • Todas las abrazaderas de acero inoxidable son ajustables
  • Indicador de vacío en las cámaras de transferencia
  • Disponibles guantes de látex o neopreno de 17,78 cm (7 pulg)
  • Garantía estándar de 24 meses
Especificaciones
Especificaciones
Caja de guantes La Petite
650 mm
545 mm
220/240 V
1245 mm
740 mm
558 mm
50 Hz
35 kg
800 mm