Learn More
Invitrogen™ La Crosse Virus Nucleocapsid Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1613
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15265539
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La Crosse Virus Nucleocapsid Synthetic Peptide, PEP-1613, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 18 amino acids near the center of La Crosse Virus Nucleocapsid.For use as a blocking peptide in Western blot, incubate the peptide with equal volume of antibody for 30 min at 37ºC.
Especificaciones
Especificaciones
Virus
La Crosse Virus Nucleocapsid
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
0.02% sodium azide
50 μg
PBS
purified
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
No
Peptide
RUO - research use only