Learn More
L-treonina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
3591.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Threonine |
CAS | 72-19-5 |
Fórmula molecular | C4H9NO3 |
Envase | Frasco de polietileno |
Sinónimo | l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin |
Clave InChI | AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(O)C(N)C(O)=O |
Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico |
Peso molecular (g/mol) | 119.12 |
PubChem CID | 6288 |