Learn More
Clorhidrato de bencilo de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Serine benzyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | ∽175°C (decomposition) |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato de bencilo; clorhidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.68 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 1 g |
Rotación óptica | −12° (c=4 in Water) |