Learn More
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drive
Transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments
6970.00€ - 7830.00€
Especificaciones
Caudal | 3400 ml/min |
---|---|
Incluye | Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 |
Altura global (métrico) | 23,5 cm |
Longitud global (métrico) | 30,5 cm |
Anchura global (métrico) | 22,9 cm |
Código de producto | Marca | Material del envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15387921
|
Masterflex™
07575-40 |
Acero con pintura en polvo |
6970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15273038
|
Masterflex™
07575-30 |
Acero inoxidable |
7830.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Flow rate 0.006 to 3400 mL/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm pump head, and tubing size
- Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
- Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
- Dispense by Volume in mL (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
- Antidrip function ensures dispensing accuracy
- Models with open-head sensor stops the drive when the pump head is opened (when used with sensor-equipped pump head)
- NEMA 4X (IP66) rated housing for washdown applications
- Designed with powder-coated steel housing—ideal for manufacturing, pharmaceutical, and biotech applications
Especificaciones
3400 ml/min | |
23,5 cm | |
22,9 cm | |
±0,1% |
Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 | |
30,5 cm | |
Sí | |
De 0,1 a 600 rpm |