Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021330
21.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3182-93-2
C11H16ClNO2
229.70
MFCD00012507
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
165085
hydrogen ethyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate chloride
[H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3182-93-2
C11H16ClNO2
229.70
MFCD00012507
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
165085
hydrogen ethyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate chloride
[H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride is used as an enzyme substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico L-fenilalanina se utiliza como sustrato enzimático.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar bajo gas inerte seco. Es de naturaleza higroscópica. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 153°C to 157°C
Beilstein 3657823
Información de solubilidad Soluble in methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Rotación óptica +36° (c=5 in Ethanol)
Sensibilidad Hygroscopic