Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Manosa, 99 %
Catalog Number p-7023809
31.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10030-80-5
C6H12O6
180.16
MFCD00136021
GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
82308
CHEBI:37681
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10030-80-5
C6H12O6
180.16
MFCD00136021
GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
82308
CHEBI:37681
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
L-Mannose is used in a study to assess substrate specificity of galactokinase from Streptococcus pneumoniae. It has also been used in a study to investigate a versatile route to L-hexoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-manosa se utiliza en un estudio para evaluar la especificidad de sustrato de galactoquinasa de Streptococcus pneumoniae. También se ha utilizado en un estudio para investigar una ruta versátil hacia las L-hexosas.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-(-)-Mannose
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 0.25 g
Beilstein 1724628
Información de solubilidad Soluble in Water (100mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%