Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cisteína, 99+ %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La L-cisteína es un aminoácido esencial y es uno de los elementos básicos necesarios para la síntesis de proteínas
- Este compuesto participa en el sistema antioxidante glutatión y en los grupos de hierro-azufre
Aplicaciones
- Desempeña una función en la obtención de sabores como el sabor de la carne obtenido al reaccionar con azúcares
- Este compuesto también se aplica a la disociación de enlaces disulfuro en queratina, la proteína principal en uñas, piel y cabello
- En la investigación química, se utiliza como materia prima crucial en la fabricación de N-acetil-L-cisteína, S-carboximetil-L-cisteína y L-cisteína base
- La L-cisteína es un componente del antioxidante glutatión, y se ha demostrado que participa en el metabolismo de los bioquímicos esenciales como la coenzima A, la heparina y la biotina
- Estudios in vitro demostraron que este compuesto puede neutralizar la actividad del paracetamol. Además, debido a su actividad antioxidante, este compuesto puede proteger el sistema nervioso.
- Este compuesto también puede unirse a varios cofactores metálicos en enzimas
Specifica
Nombre del producto químico o material | L-Cysteine |
Amonio | 1000ppm max. |
pH | 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.) |
Color | Blanco |
Cloro (Cl) | 400ppm max. |
Metales pesados (como Pb) | 10ppm max. |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | HSCH2CH(NH2)CO2H |
Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
Vedi altri risultati |