Learn More
L-Citrulina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021114
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
L-Citrulline, is used as an essential intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine . It is also used as a nutritional drink and biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-citrulina se utiliza como intermediario esencial en la biosíntesis de óxido nítrico de L-arginina. También se utiliza como bebida nutricional y reactivo bioquímico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Citrulline
Punto de fusión 212°C to 214°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 6055157
Índice Merck 14,2331
Información de solubilidad It is soluble in water.
Rotación óptica +22° (c=2 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%