Learn More
Acetato de L-(-)-bornilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 168.00€
CAS | 5655-61-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H20O2 |
Peso molecular (g/mol) | 196.29 |
Número MDL | MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942 |
Clave InChI | KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N |
Sinónimo | bornyl acetate, -bornyl acetate |
PubChem CID | 44630108 |
SMILES | CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11486106
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22957.14 |
25 g |
23.90€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11496106
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22957.22 |
100 g |
51.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11406116
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22957.36 |
500 g |
168.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5655-61-8 | |
196.29 | |
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N | |
44630108 |
C12H20O2 | |
MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942 | |
bornyl acetate, -bornyl acetate | |
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C |
Especificaciones
L-(-)-Bornyl acetate | |
0.98 | |
84°C (184°F) | |
1.463 | |
2502036 | |
bornyl acetate, -bornyl acetate | |
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C | |
196.29 | |
196.29 |
5655-61-8 | |
223°C to 224°C | |
C12H20O2 | |
MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942 | |
14,1339 | |
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N | |
acetato de (1S,2R,4S)-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]-heptan-2-il | |
44630108 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-101-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only