Learn More
Thermo Scientific™ L-Arginine-HCl, 13C6 for SILAC
Estudie la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas con variantes de masa de lisina, arginina y otros aminoácidos para realizar un marcado de isótopos estables con amino ácidos en el cultivo celular.
540.00€ - 3505.00€
Especificaciones
Descripción | L-arginina-HCl; 13C6 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
Tipo de producto | Aminoácidos |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Etiqueta o tinte | Isótopo de masa de aminoácido |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11884121
|
Thermo Scientific™
88210 |
L-arginina-HCl; 13C6 | 50 mg |
540.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12156480
|
Thermo Scientific™
88433 |
L-arginina-HCl; 13C6 | 500 mg |
3505.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los aminoácidos pesados y ligeros Thermo Scientific™ se utilizan específicamente para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas mediante el uso de kits de cuantificación de marcado de isótopos estables con amino ácidos en cultivos celulares (SILAC).
El SILAC es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos “pesados“ etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.Características destacadas:
Eficaz: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
Flexibilidad: diferentes isótopos flexibles de amino ácidos pesados y/o ligeros para la arginina, la lisina, la leucina y la prolina permiten la cuantificación de péptidos derivados de proteasas de grado MS
Capacidad de multiplexing: hay varios isótopos alternativos de arginina y lisina disponibles que permiten el análisis de múltiples condiciones de tratamiento en cada experimento
Suplementos de alta calidad: amino ácidos pesados con >99 % de pureza isotópica
Especificaciones
L-arginina-HCl; 13C6 | |
Aminoácidos | |
Isótopo de masa de aminoácido | |
Células | |
Espectrometría de masas | |
Maciza |
Espectrómetro de masas | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente | |
proteína | |
Etiquetado de proteínas |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.