missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina es un reactivo utilizado en la síntesis de profármacos contra el virus de la hepatitis C basados en las moléculas de imidazotriazina y pirrolotriazina. Además, reacciona con (1R:2R)-2-hidroxi-πnanona-3 para preparar (1R,2R,5R)-2′-[(2-hidroxipinan-3-ileno)amino]propanoato de isopropilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
El clorhidrato de éster isopropílico de L-alanina es un reactivo utilizado en la síntesis de profármacos contra el virus de la hepatitis C basados en las moléculas de imidazotriazina y pirrolotriazina. Además, reacciona con (1R:2R)-2-hidroxi-πnanona-3 para preparar (1R,2R,5R)-2′-[(2-hidroxipinan-3-ileno)amino]propanoato de isopropilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Alanine isopropyl ester hydrochloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.63 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 250 mg |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'