Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de acero inoxidable y junta esmerilada (90 mm)
Recomendado para filtrar grandes volúmenes de soluciones viscosas o proteináceas para obtener el máximo caudal
Marca: DWK Life Sciences 953855-1090
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Esta unidad también se utiliza para producir filtrado ultralimpio ya que la pantalla no desprende partículas en el filtrado
- Cada aparato se suministra con pantalla de soporte de acero inoxidable, base de soporte de vidrio, embudo de 1000 ml, pinzas de aluminio anodizado y matraz de filtración
- Malla de acero inoxidable 304 de 80 x 80, tamaño de abertura de 0,0055 pulg., área abierta del 19,4 %, diámetro de cable de 0,007 pulg.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Conjunto para microfiltración | |
1 L | |
16,5 cm | |
51,5 cm |
Acero inoxidable (316) | |
6,25 in | |
20,25 in |