Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de acero inoxidable y junta esmerilada (47 mm)
Recomendado para filtrar soluciones viscosas o proteináceas para obtener el máximo caudal
Marca: DWK Life Sciences 953855-1047
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Recomendado para filtrar soluciones viscosas o proteináceas para obtener el máximo caudal
- Este aparato también se utiliza para producir filtrado ultralimpio ya que la pantalla de acero inoxidable no desprende partículas en el filtrado
- La conexión con junta esmerilada elimina la posible contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
- Cada aparato se suministra con un embudo, unas pinzas de aluminio anodizado, una pantalla de soporte de acero inoxidable, una junta de PTFE, una base de soporte de vidrio de 47 mm y un matraz de filtración
- Malla de acero inoxidable 304 de 80 x 80, tamaño de abertura de 0,0055 pulg., área abierta del 19,4 %, diámetro de cable de 0,007 pulg.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Conjunto para microfiltración | |
Conjunto para microfiltración | |
5,37 in | |
17 in |
Acero inoxidable (316) | |
1 L | |
11,7 cm | |
43 cm |