Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de acero inoxidable y frasco estilo GL 45 (47 mm)
Diseñado para permitir la conexión de una base de soporte de filtración de 47 mm o 90 mm con una punta de goteo recta a un frasco o depósito con una rosca GL 45.
Marca: DWK Life Sciences 953800-5347
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Dispone de un soporte de acero inoxidable y se recomienda para filtrar soluciones viscosas o proteináceas o para producir filtrado ultralimpio.
- Se suministra con embudo, pinzas, pantalla de soporte de acero inoxidable 304, junta de PTFE, base de soporte de vidrio, adaptador de tubos con junta tórica, tapón de PBT, anillo de sellado y frasco de vacío/presión
- El filtrado se recoge directamente en un frasco para medios cuando se utiliza un conjunto de filtración de membrana estándar
- Todos los componentes son esterilizables en autoclave con vapor
- Malla de acero inoxidable 304 de 80 x 80, tamaño de abertura de 0,0055 pulg., área abierta del 19,4 %, diámetro de cable de 0,007 pulg.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Conjunto para microfiltración | |
300 mL | |
10,2 cm | |
36,8 cm |
Acero inoxidable (316) | |
4 pulg | |
14,5 in |