Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de acero inoxidable (47 mm)
Diseñados para manipular hasta 500 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica.
Marca: DWK Life Sciences 953805-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Dispone de un soporte de acero inoxidable y se utiliza para filtrar soluciones viscosas o proteináceas o para producir filtrado ultralimpio.
- Se suministra con una pantalla de soporte de acero inoxidable 304, una junta de pantalla de soporte de PTFE, una base de soporte de vidrio, un embudo graduado de 300 ml, unas pinzas de aluminio anodizado y un tapón de silicona n.º 8
- Los embudos están graduados de 100 a 250 ml en incrementos de 25 ml
- El tamaño del prefiltro es de 35 mm
- El área de filtración aproximada es de 9,6cm2
- Malla de acero inoxidable 304 de 80 x 80, tamaño de abertura de 0,0055 pulg., área abierta del 19,4 %, diámetro de cable de 0,007 pulg.
- La conexión al matraz de filtración de 1 litro (disponible como accesorio) se realiza mediante un tapón de silicona n.º 8.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Acero inoxidable (316) | |
3 pulg | |
9 in |
300 mL | |
7,6 cm | |
22,9 cm |