Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta esmerilada (90 mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Diseñado para el análisis de filtración de grandes volúmenes de líquidos corrosivos o muestras con altas cargas de partículas que tenderían a obstruir un filtro de 47 mm de diámetro
2445.00€ - 2550.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11867513
|
DWK Life Sciences
953825-0090 |
1 L |
2445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11877513
|
DWK Life Sciences
953835-0090 |
2 L |
2550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para membrana φ 47 o 90mm• Conjunto para membrana φ 90mm
• Soporte de membrana de vidrio
Especificaciones
Conjunto para microfiltración | |
Vidrio |