Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de vidrio fritado (25 mm)
Diseñados para manipular pequeños volúmenes de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca:  DWK Life Sciences 953705-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11849913
  • 498.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para manipular pequeños volúmenes de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
  • Se suministra con una base de soporte de vidrio fritado con una porosidad de 40 a 60 micrómetros, un embudo graduado de 15 ml, unas pinzas de aluminio anodizado y un tapón de silicona n.º 5.
  • Los embudos están graduados de 5 a 15 ml en incrementos de 1 ml
  • El tamaño del prefiltro es de 16 mm de diámetro
  • El área de filtración aproximada es de 2,5 cm2
  • La conexión a nuestro matraz de filtración de 125 ml (disponible como accesorio) se realiza mediante un tapón de silicona n.º 5
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio
1 pulg
6 in
15 ml
2,5 cm
15,2 cm
Certificados
Ver productos accesorios