Learn More
DWK Life Sciences Soportes de gradillas de tubos de muestra de polipropileno NMR Kimble™ Kontes™
Asas de transporte
Marca:  DWK Life Sciences 897080-0005
Detalles adicionales : Peso : 0.39600kg
Código de producto. 11824524
  • 188.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 820-A wilmad equivalente
  • Admite 72-3 o tubos de 5 mm
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos
Polipropileno
8,37 x 4,5 x 8,75 pulg (19,3 x 8,8 x 22,2cm)
8,37 in
4,5 in
8,75 in
Tubos (3 o 5 mm)
72
19,3 cm
8,8 cm
22,2 cm