Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR Polyethylene Sample Tube Pressure Caps for 5 and 10mm Tubes
Tight-fitting, polyethylene cap which stays in place even with a build-up of internal vaporization pressures
Marca: DWK Life Sciences 897095-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Especificaciones
Tapón a presión | |
Rojo | |
Tubo de muestras de NMR de 5 mm |
Polietileno | |
Proporciona un ajuste hermético y se mantiene en su posición incluso con acumulaciones de presiones de vaporización interna |