Learn More
DWK Life Sciences Tubos para centrífuga reutilizables de rosca Kontes™ KIMAX™
La pared resistente soporta altas velocidades de centrífuga
317.00€ - 565.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado |
Para utilizar con | Útiles para separar sedimentos neutralizados para el cultivo de muestras de esputo en entornos de trabajo clínico y aplicaciones de microbiología |
Material de revestimiento | Caucho |
Tamaño de rosca | 24-410 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11808462
|
DWK Life Sciences
45212-35 |
35 ml | 100 mm |
317.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11818462
|
DWK Life Sciences
45212-50 |
50 ml | 123 mm |
565.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Heavy wall withstands high centrifuge speeds
Ideales para separar sedimentos neutralizados para el cultivo de muestras de esputo en entornos de trabajo clínico y aplicaciones de microbiología.
- Zona de rotulación tratada con chorro de arena
- Los tapones no están acoplados
- Se suministran con tapones esterilizables en autoclave con revestimiento de caucho
- El acabado de rosca GPI es 24 mm-410
Especificaciones
USP, ASTM E 438 | |
Útiles para separar sedimentos neutralizados para el cultivo de muestras de esputo en entornos de trabajo clínico y aplicaciones de microbiología | |
24-410 | |
Redondo | |
Punto de marca | |
Tubo para centrífuga |
Vidrio borosilicatado | |
Caucho | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
29 mm | |
3550 x g |