Learn More
DWK Life Sciences Matraces de recuperación de pared sólida Kontes™ con gránulos cuadrados, junta cónica estándar exterior
Ideal para su uso en rotavapores
Marca: DWK Life Sciences 6086754624
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Ideal for use with rotary evaporators
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico Kimble Chase KimCote™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Matraz de un solo cuello con junta exterior cónica estándar
- Diseñados para facilitar la recuperación de productos de reacción
- Se puede acceder al contenido total con una espátula normal o de caucho
- La parte inferior se adapta a mantas calefactoras estándar
- Grosor de pared uniforme y descentrado mínimo
Especificaciones
4.01 pulg | |
Vidrio borosilicatado | |
Evaporador giratorio | |
1 | |
102 mm |
500 ml | |
Las juntas de gránulos cuadradas ofrecen una excelente sujeción a los gránulos de las uniones estándar | |
Individual | |
24/40 |