Learn More
DWK Life Sciences Matraces de recuperación de pared sólida Kontes™ con gránulos cuadrados, junta cónica estándar exterior
Ideal para su uso en rotavapores
Marca: DWK Life Sciences KC251651000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Ideal for use with rotary evaporators
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico Kimble Chase KimCote™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Matraz de un solo cuello con junta exterior cónica estándar
- Diseñados para facilitar la recuperación de productos de reacción
- Se puede acceder al contenido total con una espátula normal o de caucho
- La parte inferior se adapta a mantas calefactoras estándar
- Grosor de pared uniforme y descentrado mínimo
Especificaciones
5.11 pulg | |
Vidrio borosilicatado | |
Evaporador giratorio | |
12.2 cm | |
Individual | |
Autoclavable |
1000 mL | |
Instrumental de vidrio con revestimiento de plástico que proporciona una medida de seguridad adicional en caso de roturas | |
8.34 pulg | |
Revestimiento de seguridad de plástico | |
24/40 | |
130 mm |