Learn More
DWK Life Sciences Tubos de jeringa de FEP Kontes™
Este tubo está pensado para facilitar la conexión a CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ y ULTRA-WARE™
116.00€ - 228.00€
Especificaciones
Tipo | Tubos de PTFE y FEP |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de baja presión |
Longitud global (imperial) | 10 pies |
Longitud global (métrico) | 3,48 m |
Material | FEP y PTFE |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15323924
|
DWK Life Sciences
420823-0014 |
0,156 in | 0,635 cm |
228.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11792314
|
DWK Life Sciences
420823-0018 |
0,063 in | 0,0317 cm |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tubos de FEP (etileno propileno fluorado)
- Longitud del tubo de 10 pies
- Tubos disponibles con diámetro interno de 5/32 pulg y diámetro externo de 1/4 pulg o con diámetro interno de 1/16 pulg y diámetro externo de 1/8 pulg
Especificaciones
Tubos de PTFE y FEP | |
10 pies | |
FEP y PTFE |
Aplicaciones de baja presión | |
3,48 m |