Learn More
DWK Life Sciences Accesorios de cromatografía Chromaflex Kimble™ Kontes™: adaptador con rosca de 1/2-20 a 1/4-28
Convierte las roscas de 1/2-20 en conectores de cierre de la columna CHROMAFLEX™ en roscas de 1/4-28.
Marca: DWK Life Sciences 420804-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Convierte las roscas de 1/2-20 en conectores de cierre de la columna CHROMAFLEX™ en roscas de 1/4-28.
- Adaptador de rosca de CTFE con rosca de 1/2-20 a 1/4-28
- Convierte las roscas 1/2-20 en los conectores de extremo de columna CHROMAFLEX™ en roscas 1/4-28
- Caja de 2
Especificaciones
Adaptador de ajuste para cromatografía | |
1 | |
Vidrio |
Cromatografía | |
Tapón de PTFE Kimble Kontes Hi-Vac |