Learn More
DWK Life Sciences Tubos de muestras de RMN de alto grado Kontes™ Brand de 5 mm
Cada tubo cumple estrictas especificaciones sobre el grosor de la pared, la variación y la caída con el fin de garantizar unas mediciones precisas y reproducibilidad.
Marca:  DWK Life Sciences 897225-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11843143
  • 146.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tubos fabricados con precisión y diseñados para su uso en espectroscopía de RMN de alta resolución que caracteriza moléculas orgánicas mediante la medición de las frecuencias resonantes de núcleos atómicos. Las aplicaciones de investigación incluyen análisis de estructuras de polímeros y soluciones orgánicas.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
  • Grosor de pared: 0,01475 in (0,37mm)
  • La variación de la pared y la caída dependen, en parte, de la longitud del tubo
  • Todos los tubos de muestras se suministran con tapones de ajuste a presión de plástico y zonas de rotulación tratadas con chorro de arena
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
177,8 mm
Ajuste por compresión
± 0,0508 mm (± 0,002 pulgadas)
± 0,0127 mm (± 0,0005 pulgadas)
200 MHz
Tapón
Cilíndrico
0,38 mm
0,19 in
Polietileno
5 mm
0,165 in
4,2 mm
Ideal para sellar directamente las válvulas, las uniones o los colectores de vacío
7 pulg
0,014 in
Certificados
Ver productos accesorios