Learn More
Thermo Scientific™ Barras agitadoras Komet
Las barras agitadoras Thermo Scientific™ Komet generan un par tres veces superior al de las barras agitadoras convencionales.
43.70€ - 207.76€
Especificaciones
Recubrimiento | PTFE |
---|---|
Material | PTFE |
Tipo | Barra agitadora |
Para utilizar con (equipo) | Controlador para agitadores |
Código de producto | Marca | Descripción | Forma | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Forma | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10331262
|
Thermo Scientific™
50087902 |
Komet 90 | Forma redonda | 25 mm | 90 mm |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10364791
|
Thermo Scientific™
50087909 |
Komet 50 | Forma redonda | 21 mm | 50 mm |
43.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10038740
|
Thermo Scientific™
50087924 |
Komet 15 | Forma redonda | 9 mm | 15 mm |
73.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10559111
|
Thermo Scientific™
50087930 |
Komet 30 | Forma redonda | 13 mm | 30 mm |
107.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10574792
|
Thermo Scientific™
50093336 |
Anillo deslizante Komet 90 | Forma redonda, Anillo de pivote | 31 mm | 90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las barras agitadoras Thermo Scientific™ Komet generan un par tres veces superior al de las barras agitadoras convencionales.
Mejoran considerablemente el rendimiento del agitador y la versatilidad de las aplicaciones.
- Núcleo magnético de samario-cobalto (SmCo) de alta energía Excelente mezcla a altas velocidades y con medios viscosos La superficie con revestimiento uniforme de PTFE impide los depósitos de residuos Esterilícelas con vapor a 249,8°F (121°C)
- Las barras agitadoras estándar son redondas Las barras agitadoras de larga duración son redondas con un anillo deslizante resistente al desgaste
Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
PTFE | |
PTFE | |
Barra agitadora | |
Controlador para agitadores |
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.