Learn More
Koflo Mezcladores de tubos de PVC transparentes Koflo
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
153.00€ - 199.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | PVC transparente |
Tipo | Mezclador de tubos |
Para utilizar con (aplicación) | Líquidos de mezcla |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11774149
|
Koflo
04669-87 |
12 mm | Mixer with 12 Elements |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11794149
|
Koflo
04669-91 |
15 mm | Mixer with 12 Elements |
188.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11784149
|
Koflo
04669-89 |
15 mm | Mixer with 6 Elements |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11714159
|
Koflo
04669-93 |
20 mm | Mixer with 12 Elements |
199.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Achieve a 100% mixed output:
- Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
- Visual check of your mixing process:
- The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
- All mixers have threaded ends.
- Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
- Models with removable elements are available on request.
Especificaciones
Transparente | |
PVC transparente | |
Mezclador de tubos | |
Líquidos de mezcla |