Learn More
Koflo Mezcladores de tubos de acero inoxidable Koflo 316
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
228.00€ - 290.00€
Especificaciones
Material | acero inoxidable 316 |
---|---|
Tipo | Mezclador de tubos |
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de fluidos de alta viscosidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11774119
|
Koflo
04669-56 |
178 mm |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764119
|
Koflo
04669-54 |
190 mm |
242.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794119
|
Koflo
0466960 |
292 mm |
290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730029
|
Koflo
04669-68 |
302 mm |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Able to mix light viscosity to high viscosity components.
- Accept standard tube fittings.
- These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
- Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
- Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Especificaciones
acero inoxidable 316 | |
Mezclador de tubos | |
Mezcla de fluidos de alta viscosidad |