Learn More
Koflo Mezcladores de tubos de acero inoxidable Koflo 316
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this 316 Stainless Steel In-Line Pipe Mixer.
356.00€ - 478.00€
Especificaciones
Material | acero inoxidable 316 |
---|---|
Tipo | Mezclador de tubos |
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11724119
|
Koflo
04669-16 |
26,7 mm |
356.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714119
|
Koflo
04669-20 |
20,8 mm |
478.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Offers 100% mixed output.
- Industrial grade materials ensure long service life.
- Durability under demanding conditions.
- Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
- All mixers have threaded ends.
- Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
- The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
- Models with removable elements are available on request.
Especificaciones
acero inoxidable 316 | |
Mezclador de tubos | |
Mezcla |