Learn More
Gibco™ Sustituto de suero KnockOut™
Sustituto de suero KnockOut™
Marca: Gibco™ 10828010
98.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
El sustituto de suero Gibco™ KnockOut™ (KnockOut™ SR) es un suplemento de medios más definido y libre de SFB que apoya el crecimiento de células madre pluripotentes (PSC) cultivadas en células alimentadoras de fibroblastos. Diseñado para sustituir al suero bovino fetal (SBF) en los protocolos existentes; durante casi 20 años, muchos han confiado en este sustituto del suero. Al proporcionar la documentación necesaria para la revisión normativa, KnockOut SR reduce la carga de cualificación de los reactivos durante la transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas. Si solo está interesado en aplicaciones de investigación básicas, consulte la versión para uso exclusivo en investigación de este producto para asegurarse de que recibe los beneficios y precios que se ajustan a sus necesidades.El sustituto de suero Knockout le permite:
PSC de cultivo con confianza
KnockOut SR ha sido citado en más de 2000 publicaciones. Se ha demostrado que apoya el cultivo dependiente del alimentador de células madre embrionarias (ESC) y células madre pluripotentes inducidas (iPSC). También se ha demostrado que apoya la reprogramación, la formación de cuerpos embrioides (EB), la diferenciación in vitro, la criopreservación, la derivación ESC y muchas otras aplicaciones.
Confíe en el rendimiento mejorado
KnockOut SR tiene una formulación más definida en comparación con el SBF, el cual contiene muchos componentes variables e indefinidos. A diferencia de la mayoría de los productos SFB, se analiza la capacidad de cada lote de apoyar PSC. Por ello, el cultivo de PSC con Knockout SR conduce a una menor diferenciación y a una morfología de colonias más compacta en comparación con FBS.
Disfrute de la tranquilidad de tener un precio y un suministro estables
KnockOut SR no se ve afectado por la limitación del suministro ni por la fluctuación de los precios que a menudo es el caso con el SBF. Esto hace que sea más fácil planificar su presupuesto y comprar lo que necesita, especialmente porque es más asequible que la mayoría de los productos FBS.
En varios países este reactivo está clasificado como dispositivo médico. Si en una región en concreto no está regulado como dispositivo médico, solo debe utilizarse en los laboratorios.
Especificaciones
Sin suero | |
Cultivo de células de mamífero | |
Sin suero | |
Sin suero | |
100 ml | |
Buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 e ISO 13485 | |
Embalaje sostenible | |
KnockOut™ | |
Hielo seco |
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. | |
Células madre (embrionarias) | |
Congelado | |
Sustitutivo del suero | |
Ensayo de rendimiento de crecimiento | |
Investigación clínica, investigación traslacional | |
Válido para células madre embrionarias (ES) | |
entre 6 y 8 |