Learn More
Sartorius Knob Weight
Knob Weight suitable for use in cleanrooms.
61.20€ - 2770.00€
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Clasificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Clasificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16353146
|
Sartorius
YCW323-02 |
2 g | OIML F1 |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16363146
|
Sartorius
YCW352-02 |
5 g | OIML E2 |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17631266
|
Sartorius
YCW356-AC-02 |
5 g | OIML M2 |
74.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15511735
|
Sartorius
YCW413-02 |
10 g | OIML F1 |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16373146
|
Sartorius
YCW414-02 |
10 g | OIML F2 |
151.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16383146
|
Sartorius
YCW422-02 |
20 g | OIML E2 |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16393146
|
Sartorius
YCW423-02 |
20 g | OIML F1 |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17651276
|
Sartorius
YCW453-02 |
50 g | OIML F1 |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16303156
|
Sartorius
YCW513-02 |
100 g | OIML F1 |
248.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15594989
|
Sartorius
YCW552-02 |
500 g | OIML E2 |
475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16333156
|
Sartorius
YCW556-AC-00 |
500 g | OIML M2 |
61.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16637665
|
Sartorius
YCW652-02 |
5 kg | OIML E2 |
1460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16303166
|
Sartorius
YCW724-02 |
20 kg | OIML F2 |
2770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Individual E2 weights from 1 g to 50 kg
- Individual F1 weights from 1 g to 50 kg
- Individual F2 weights from 1 g to 50 kg
- Individual M2 weights from 1 g to 10 kg
- M Weight Material: Finely-turned brass
- M Weight Packaging: Up to 20 g in plastic case; from 50 g to 2 kg, in a plastic laminated case; from 5 kg to 10 kg, in a wooden case
- E and F Weight Material: Special steel, highly polished, non-magnetizable, highly corrosion-resistant
- E and F Weight Packaging: From 1 g up to 20 g in a plastic case, from 50 g up to 500 g in a wooden case, from 1 kg and up additionally supplied with gloves
Especificaciones
Masa de calibración |