Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes con revestimiento de látex KleenGuard™ G40
Ideales para aplicaciones de mampostería
43.40€
Especificaciones
Coating Material | Látex rugoso |
---|---|
Color | Gris |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Específico |
Material | Mezcla de algodón/poliéster |
Alertas:
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11730674
|
Kimberly-Clark Professional™
97270 |
Pequeño |
43.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11863490
|
Kimberly-Clark Professional™
97271 |
Medio |
43.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11883490
|
Kimberly-Clark Professional™
97273 |
XL |
43.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11740674
|
Kimberly-Clark Professional™
97274 |
2XL |
43.40€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11873490
|
Kimberly-Clark Professional™
97272 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Diseñados para ofrecer una excelente durabilidad en entornos de trabajo.
- Los guantes con revestimiento de látex de polialgodón de uso general se procesan para generar el nivel mínimo de proteínas de látex
- Ofrecen la máxima clasificación de resistencia a la abrasión de 4 sobre 4 (EN388)
- Acabado agrietado para un agarre excelente
- El dorso de algodón transpirable ofrece mayor comodidad
- Color gris y negro
Especificaciones
Látex rugoso | |
Totalmente texturizados | |
Mezcla de algodón/poliéster | |
Albañilería, mantenimiento general y construcción | |
Tejido |
Gris | |
Específico | |
Guantes de punto sin costuras | |
Negro | |
G40 |