Learn More
KjTabs VCM - Tabletas catalizadoras Kjeldahl, Velp Scientifica™
Los comprimidos KjTabsTM VCM son comprimidos de catalizador Kjeldahl de aplicación universal con un bajo contenido de cobre. Las soluciones perfectas para acelerar la digestión de las muestras.
Marca: Velp Scientifica A00000274
Detalles adicionales : CAS : 7758-99-8 Peso : 1.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Descripción
El KjTabs™ adecuado para sus necesidades
El uso de catalizadores cuenta con el reconocimiento y la aceptación oficiales de las principales normas como AOCS, AOAC, AACC e ISO para acelerar la digestión Kjeldahl.
Los KjTabs™ VCM constan de comprimidos previamente dosificados con precisión compuestos de sulfato, para aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico, más cobre (Cu) como sal de metal para acelerar el proceso de mineralización.
LosKjTabs™ VCM son de aplicación universal, con un bajo contenido de cobre
3,5 g de K2SO4 + 0,1 g de CuSO4 x 5H2O
1000 unidades.
Sugerencias para la aplicación de comprimidos de catalizador KjTabs™ para expertos analíticos de Velp
- Determinación de proteínas en frutos secos (almendras, frutos secos, avellanas, cocos), granos y cereales
- Determinación de proteínas N en harina (soja y altramuces)
- Determinación de proteínas crudas en carne y productos cárnicos
- Determinación de proteínas en levaduras comprimidas y granulares
- Determinación de proteínas en azúcar, siropes y melaza
- Determinación de proteínas en espaguetis y macarrones de trigo, pasta de huevo
- Determinación del contenido de nitrógeno en urea
- Determinación total de nitrógeno en agua
- Determinación del contenido de nitrógeno en látex de caucho y caucho natural sin procesar
Especificaciones
1000 Pc./Box |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: copper sulphate pentahydrate