Learn More
Afora™ Bola Kjeldahl Afora™
Prevent boiling over that could result in distillate contamination with the Afora™ Kjeldahl Ball;
Marca:  Afora™ 914/E
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12044822
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Peso: 0,01kg
  • Paquete de 1
Especificaciones
Especificaciones
Con trampa de retención
Vidrio esmerilado clásico
Macho: 29/32; hembra: 29/32