Learn More
HUBER Baño de calentamiento refrigerado KISS K6
Los termostatos de baño de refrigeración con baños de enfriamiento aislados son una solución económica para la termorregulación de objetos directamente en el baño del termostato. Las unidades son aptas para tareas típicas de calefacción y refrigeración, como el control de la temperatura de muestras, pruebas de materiales, control de calidad, análisis, etc.
Marca: HUBER 2008.0043.98
Descripción
- El baño de circulación refrigerado funciona con refrigerantes naturales
- Ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente para el control de la temperatura
- Los baños de circulación refrigerados están equipados con un ajuste automático de la capacidad de refrigeración
- Reduce el consumo de energía y el calor residual hasta lo absolutamente esencial
- Equipado con protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
- Se puede utilizar para aplicaciones conectadas externamente mediante conexiones de bomba en la parte trasera
- Controlador de temperatura KISS
- Funcionamiento sencillo con navegación por menús
- Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
- Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
- Interfaces USB y RS232
- Función de arranque automático por fallo de alimentación
- 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
- Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
De 25 °C a 200 °C | |
4,5 L | |
OLED | |
14 L/min; 0,25 bar | |
M16x1 AG macho | |
208/240 V |
KISS | |
De 20 °C a -20 °C | |
de 1,6 a 2,1 kW | |
KISS K6 | |
3/FL (DIN 12876) | |
50/60 Hz |